Läs mer
Masterflex™ Hullingförsedda beslag av polypropen
Trådstorlek:
1/4 tum MNPT
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| För användning med | 1/2 tum. Slang-ID |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Portstorlek | 1-21/32 x 1-23/32 tum. |
| Trådstorlek | 1/4 tum MNPT |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | Hullingförsedd montering |