Läs mer
Buerkle™ PVC Barrel Bung
Produktkod. 10136370 Handla allt Bürkle Produkter
Material:
Polypropen, PVC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10136370
Brand: Buerkle™ 56003150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tunnproppar av PVC, bestående av två delar, kan därför användas för olika öppningar med en diameter från 40-70 mm
Dessa hylsor är gjorda av PVC och består av två delar som tillåter användning med olika öppningar med diametrar från 40-70 mm. PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Buerkle Fat- och containerpumpar
Typ Barrel Bung
Material Polypropen, PVC