Läs mer
Buerkle™ Polypropen cylinderpump med utloppsslang och kran
Produktkod. 10261972 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Djup (metriskt):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Total längd (metrisk):
60 cm
74 cm
90 cm
109 cm
134 cm
159 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (metriskt) Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10261972 50 cm 60 cm Varje
10303382 65 cm 74 cm Varje
10641253 80 cm 90 cm Varje
10550882 100 cm 109 cm Varje
10251972 150 cm 159 cm Varje
10343282 125 cm 134 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10261972 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 56000502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00 SEK
    1678.29 SEK / Paket med 1
    Save 166.71 SEK
    9% Av
I lager
Buerkle™ Tumpump av polypropen med utloppsslang och avstängningskran möjliggör snabb överföring av vätskor från fat, behållare och tankar.
  • Tätningar av PTFE
  • God kemikaliebeständighet hos PP gör att syror, alkalier och aggressiva rengöringsmedel kan överföras
  • Den lågt monterade backventilen på tunnpumpen och nedsänkningsdjupet som kan justeras steglöst med hjälp av tunnskruvförbanden säkerställer ett bra avlägsnande av kvarvarande vätska
  • Cylinderskruvförbandet fäster pipans pump säkert på pipan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Flödeshastighet 200 ml/slag
Inkluderar Utloppsslang; Stoppa kuk
Öppningsstorlek (metrisk) 32 mm
Vikt (metrisk) 0.8 kg
Total längd (metrisk) 60 cm
Djup (metriskt) 50 cm
Pumpslangens längd 50 cm
Motståndsegenskaper Kemikalier
Material Polypropen, PTFE
Produkttyp Fatpump
För användning med (utrustning) fat, kapsel, tankar, livsmedel