Beskrivning
- Tätningar av PTFE
- God kemikaliebeständighet hos PP gör att syror, alkalier och aggressiva rengöringsmedel kan överföras
- Den lågt monterade backventilen på tunnpumpen och nedsänkningsdjupet som kan justeras steglöst med hjälp av tunnskruvförbanden säkerställer ett bra avlägsnande av kvarvarande vätska
- Cylinderskruvförbandet fäster pipans pump säkert på pipan
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Industriell |
| Flödeshastighet | 260 ml/slag |
| Inkluderar | Utloppsslang; Stoppa kuk |
| Öppningsstorlek (metrisk) | 32 mm |
| Vikt (metrisk) | 0.8 kg |
| Total längd (metrisk) | 90 cm |
| Djup (metriskt) | 80 cm |
| Pumpslangens längd | 80 cm |
| Motståndsegenskaper | Kemikalier |
| Material | Polypropen, PTFE |
| Visa mer |