Läs mer
Buerkle™ Polypropen cylinderpump med utloppsslang och kran
Produktkod. p-8002459 Handla allt Bürkle Produkter
Djup (metriskt):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Total längd (metrisk):
60 cm
74 cm
90 cm
109 cm
134 cm
159 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10261972
Brand: Buerkle™ 56000502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Tumpump av polypropen med utloppsslang och avstängningskran möjliggör snabb överföring av vätskor från fat, behållare och tankar.
  • Tätningar av PTFE
  • God kemikaliebeständighet hos PP gör att syror, alkalier och aggressiva rengöringsmedel kan överföras
  • Den lågt monterade backventilen på tunnpumpen och nedsänkningsdjupet som kan justeras steglöst med hjälp av tunnskruvförbanden säkerställer ett bra avlägsnande av kvarvarande vätska
  • Cylinderskruvförbandet fäster pipans pump säkert på pipan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Flödeshastighet 200 ml/slag
Inkluderar Utloppsslang; Stoppa kuk
Öppningsstorlek (metrisk) 32 mm
Vikt (metrisk) 0.8 kg
Total längd (metrisk) 60 cm
För användning med fat, kapsel, tankar, livsmedel
Djup (metriskt) 50 cm
Pumpslangens längd 50 cm
Motståndsegenskaper Kemikalier
Typ Fatpump
Material Polypropen, PTFE