Läs mer
Buerkle™ Skruvförband av polypropen
Handla allt Bürkle Produkter
Storlek:
Mauser 2 tum, grov yttergänga
R 2 tum, yttergänga av fint stål
Tri-Sure, grov yttertråd
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Pipskruvförband av PP för säker anslutning i pipan i tre olika gängmodeller
- För avtappning av vätskor som inte är brandfarliga
- Behållaranslutningarna gör dekanteringen ännu enklare och säkrare med sin säkrare anslutning till fat
- Kopplingarna säkrar pumpen i cylindern, möjliggör en vertikal positionsändring och tillåter erforderligt luftväxling
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | PTFE cylinderpump |
| Material | Polypropen |
| Storlek | Tri-Sure, grov yttertråd |
| Typ | Barrel Screw Joint |