Läs mer
Buerkle™ Skruvförband av polypropen
Produktkod. 10625571 Handla allt Bürkle Produkter
Storlek:
Mauser 2 tum, grov yttergänga
R 2 tum, yttergänga av fint stål
Tri-Sure, grov yttertråd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10625571
Brand: Buerkle™ 56003130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Polypropen Barrel Screw Joint för säker anslutning i pipan i tre olika gängmodeller.
  • Pipskruvförband av PP för säker anslutning i pipan i tre olika gängmodeller
  • För avtappning av vätskor som inte är brandfarliga
  • Behållaranslutningarna gör dekanteringen ännu enklare och säkrare med sin säkrare anslutning till fat
  • Kopplingarna säkrar pumpen i cylindern, möjliggör en vertikal positionsändring och tillåter erforderligt luftväxling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med PTFE cylinderpump
Material Polypropen
Storlek R 2 tum, yttergänga av fint stål
Typ Barrel Screw Joint
Vikt (metrisk) 0.14 kg