Läs mer
Kartell™ Rektangulär bas av polypropen
Produktkod. 12651016
Höjd (metrisk):
14 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12651016
Brand: Kartell™ 0026600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kartell™ Rektangulär bas av polypropen har ett mitthål och två stavar.
  • Inkluderar två stavar som är 25 cm långa
  • Stavar kan skruvas in i varandra för att få önskad höjd
Specifikationer
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 14 mm
Längd (metrisk) 293 mm
Längd (metrisk) bas 293 mm
Längd (metrisk) Stång 250 mm
Bredd (metrisk) 147 mm
Produkttyp Bas
Form Rektangulär
Kvantitet 1 st