Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylene Basket
Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B x H):
229 x 229 x 229 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polypropylene construction
- For use with rinsing, storage and transport of test tubes and other laboratory glassware
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Basket |
| Material | Polypropylene |
| Kvantitet | 1 Each |
| Storlek | 229 x 229 x 229 mm |
| Mått (L x B x H) | 229 x 229 x 229 mm |