Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Tri-hörn polypropenbägare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Exakt till± 5 % med gjutna graderingar.
- Autoklaverbar.
- Bägare av polypropylen (PP) har en design med tre hörn som ger tre droppfria hällpipar.
- Bägare är idealiska för användning med omrörare— platt botten håller omrörningsstavarna centrerade.
- Bägare tål temperaturer till 250 °F (121 °C).
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±5 % |
| Kapacitet (engelska) | 3,4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (engelska) | 2 tum |
| Höjd (metrisk) | 50.8 mm |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Temperatur (engelska) Max. Drift | 250 °F |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 121 °C |
| Typ | Bägare |
| Visa mer |