Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Lågformade polypropenbägare med handtag
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Slitstark bägare med handtag gör det lätt att hälla upp.
- Autoklaverbar.
- Lågformad design ger stabilitet till dessa bägare.
- Tillverkade av polypropen (PP), bägare är idealiska för många industriella tillämpningar.
- Graderad i milliliter och liter.
- Dessa bägare tål temperaturer till 275 °F (135 °C).
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 16,9 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Idealisk för många industriella tillämpningar |
| Höjd (engelska) | 4 tum |
| Höjd (metrisk) | 101.6 mm |
| Kvantitet | 4 Pk. |
| Temperatur (engelska) Max. Drift | 275 °F |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 135 °C |
| Typ | Bägare |
| Visa mer |