Läs mer
Brand™ Graduated Beakers with Handle, Embossed Scale
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 6
Beskrivning
- Manufactured from polypropylene.
- Ergonomic handle provides secure grip.
- Functional spout helps to minimize spills.
- Embossed scale will not diminish with autoclaving.
- Autoclavable at 121°C.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 117 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Polypropylene |
| Höjd (metrisk) | 181 mm |
| Ökar | 20 mL |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Typ | Beaker |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Graderad | Yes |
| Certifikat och efterlevnad | GMBH and CO KG |
| Visa mer |