Läs mer
Fisherbrand™ Bijouflaskor med polypropenlock
Produktkod. 14813562 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
1715/förpackning
245/Förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1715
Paket med 245
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
14813562 1715/förpackning Paket med 1715
14803562 245/Förp. Paket med 245
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 14813562 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 120128C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6870.00 SEK
    5674.36 SEK / Paket med 1715
    Save 1195.64 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Type III Soda Lime Glass med polypropenlock. Fisherbrand™ Bijou-flaskor med polypropenlock är lämpliga för media, diagnostik och provtagningstillämpningar.
  • Typ III Soda Lime Glas
  • Skruvlock av polypropen
  • Klar färg flaska
  • Skruvgängad hals
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Soda Lime Glas (Typ 3)
Volym (metrisk) 7 mL
För användning med (applikation) Lämplig för media, diagnostik och provinsamlingsapplikationer
Hals stil Skruva
Stil Rörformig
Trådstil Skruva
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 1715/förpackning
Stängningsstorlek 18 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 43 mm
Produkttyp Bijou-flaska