Läs mer
Fisherbrand™ Bijouflaskor med polypropenlock
Produktkod. p-8002110 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
1715/förpackning
245/Förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1715
Paket med 245
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
14813562 1715/förpackning Paket med 1715
14803562 245/Förp. Paket med 245
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 14813562 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 120128C
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Type III Soda Lime Glass med polypropenlock. Fisherbrand™ Bijou-flaskor med polypropenlock är lämpliga för media, diagnostik och provtagningstillämpningar.
  • Typ III Soda Lime Glas
  • Skruvlock av polypropen
  • Klar färg flaska
  • Skruvgängad hals
  • Autoklaveringsbar
Especificaciones
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Soda Lime Glas (Typ 3)
Volym (metrisk) 7 mL
För användning med (applikation) Lämplig för media, diagnostik och provinsamlingsapplikationer
Hals stil Skruva
Stil Rörformig
Trådstil Skruva
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 1715/förpackning
Stängningsstorlek 18 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 43 mm
Produkttyp Bijou-flaska
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.