Läs mer
Fisherbrand™ Blå pipettspets av polypropen
Produktkod. 10787524 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
200 till 1000μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10787524 200 till 1000μ L Paket med 1000
1 options
Produktkod. 10787524
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör pipettering enkel och säkrare för även de mest känsliga applikationerna. Fisherbrand™ Blå pipettspetsar av polypropen passar perfekt för manuella eller elektroniska, en- eller flerkanalspipetter.
  • Tillverkad av högkvalitativ polypropen
  • Tätt passform tack vare den exakt passande konen
  • Optimal hantering tack vare den stabila formen
  • Autoklaveringsbar
  • Garanterat dammfri på grund av speciell joniseringsbehandling
  • Finns försteriliserad eller icke-steril
  • Utmärkt transparens på grund av ytor av hög kvalitet
  • Minimal restvätning på grund av kontrollerad kvalitet på råvaror
  • Utmärkt volymnoggrannhet tack vare den exakta spetsöppningen
  • Övningsorienterade spetsvolymer
  • Aeroject™ spetsar med specialfilter tillverkade av hydrofob PE-HD som
  • Aerosolbarriär och för skydd mot kontaminering
  • Lämplig för alla vanliga pipetttyper
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 till 1000μ L
Färg Blått