Läs mer
BRAND™ Flaskadapter för PD-Tips
Handla allt Brand Produkter
:
Flaskadapter
Beskrivning
- Polypropenkonstruktion
- Autoklaveringsbar
- Steril, BIO-CERT™ kvalitet
- CE-märkt enligt IVD-direktiv 98/79 CE
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt enligt IVD-direktiv 98/79 CE |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Flaskadapter |
| För användning med (utrustning) | 25 till 50 ml PD-Tips |
| Kvantitet | 5-pack |