Läs mer
Kartell™ Flaskhållare av polypropen
Produktkod. 10494613
Change view
Håller:
Flaskor (1 L, upp till 95 mm diameter)
Flaskor (2 L, upp till 120 mm diameter.)
Positioner:
4
6
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Positioner Förpackningsstorlek
10494613 Flaskor (2 L, upp till 120 mm diameter.) 4 Paket med 5
10512475 Flaskor (1 L, upp till 95 mm diameter) 6 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10494613 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0039600
I lager
Tillverkad av polypropen för stabilitet. Kartell™ Flaskhållare av polypropen ger ett robust stöd för att transportera flaskor i ett laboratorium.
  • Två designs bär 6 1L flaskor eller 4 2L flaskor
  • Ergonomiskt utformat handtag
  • Behållare staplas för platsbesparande förvaring
Specifikationer
Håller Flaskor (2 L, upp till 120 mm diameter.)
Material Polypropen
Positioner 4
Staplingsbar Ja
För användning med (utrustning) 2L flaskor: 413, 326, 3261
Kvantitet 5-pack
Mått (L x B x H) 310 x 300 x 270mm
Produkttyp Flaskhållare