Läs mer
Kartell™ Flaskhållare av polypropen
Produktkod. 10512475
Change view
Håller:
Flaskor (1 L, upp till 95 mm diameter)
Flaskor (2 L, upp till 120 mm diameter.)
Positioner:
4
6
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Positioner Förpackningsstorlek
10512475 Flaskor (1 L, upp till 95 mm diameter) 6 Paket med 5
10494613 Flaskor (2 L, upp till 120 mm diameter.) 4 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10512475 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0039500
I lager
Tillverkad av polypropen för stabilitet. Kartell™ Flaskhållare av polypropen ger ett robust stöd för att transportera flaskor i ett laboratorium.
  • Två designs bär 6 1L flaskor eller 4 2L flaskor
  • Ergonomiskt utformat handtag
  • Behållare staplas för platsbesparande förvaring
Specifications
Håller Flaskor (1 L, upp till 95 mm diameter)
Material Polypropen
Positioner 6
Staplingsbar Ja
För användning med (utrustning) 1L flaskor: 412, 325, 3251, 1616, 1629, 1603
Kvantitet 1 förpackning
Mått (L x B x H) 320 x 300 x 200mm
Produkttyp Flaskhållare