Läs mer
Kartell™ Flaskhållare av polypropen
Produktkod. p-8005858
Håller:
Flaskor (1 L, max. diameter upp till 95 mm)
Flaskor (2 L, max. diameter upp till 120 mm)
Positioner:
4
6
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10494613
Brand: Kartell™ 0039600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för stabilitet. Kartell™ Flaskhållare av polypropen ger ett robust stöd för att transportera flaskor i ett laboratorium.
  • Två designs bär 6 1L flaskor eller 4 2L flaskor
  • Ergonomiskt utformat handtag
  • Behållare staplas för platsbesparande förvaring
Specifikationer
Produkttyp Flaskhållare
Håller Flaskor (2 L, max. diameter upp till 120 mm)
Material Polypropen
Positioner 4
Staplingsbar Ja
För användning med (utrustning) 2L flaskor: 413, 326, 3261
Kvantitet 5-pack
Mått (L x B x H) 310 x 300 x 270mm