Beskrivning
- Med universell snabb åtdragningsrem
- Polypropen/PA
- För industri och vattenrening
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vattenprovtagare |
| Material | Polypropen, polyamid |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Inkluderar | Universal snabb åtdragningsrem |
| Kapacitet (engelska) | 25.36 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 750 ml |
| Diameter (engelska) Yttre | 4.06 in. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 103 mm |