Beskrivning
- Stödstång integrerad i stativ
- Polypropenkonstruktion
- Stödstångens höjd: 325 mm
- Basmått: 220 x 160 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flaskställ |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Dispensette™ Titrette™ |
| Mått (L x B x H) | 220 x 160 x 325 mm |
| Längd (metrisk) | 220 mm |
| Höjd (metrisk) | 325 mm |