Beskrivning
- Lätt polypropenlock förbättrar användarens komfort
- Möjlighet att använda en färgkod för spårning
- Anpassar sig till olika huvudstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Designtyp | Bouffant |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 9001 |
| Förpackningstyp | Plastpåse |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Längd (metrisk) | 48 cm |
| Diameter (metrisk) | 48 cm |
| Visa mer |