Läs mer
Kolmi Hopen™ Polypropen Bouffant Cap i Polybag, 48 cm Diameter
Produktkod. 17730129 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Vitt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17730129 Klart
17710129 Vitt
17720129 Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17730129 Leverantör Kolmi Hopen™ Leverantörsnummer 70.003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.00 SEK
    45.70 SEK / Paket med 100
    Save 6.30 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa bekväma bouffant-kepsar ger extra hygienkontroll för olika industriella miljöer.
  • Lightweight polypropylene cap improves user's comfort
  • Ability to use a color code for tracking
  • Adapts to different head sizes
Specifikationer
Material Polypropen
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Designtyp Bouffant
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad SV ISO 9001
Förpackningstyp Polybag
Kvantitet 100 Pk.
Längd (metrisk) 48 cm
Diameter (metrisk) 48 cm
Konstruktion Sewn and Elasticated
För användning med (applikation) Industri, Laboratorium