Läs mer
Kolmi Hopen™ Polypropen Bouffant Caps, 53 cm diameter
Produktkod. 17740129 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Vitt
Inkluderar:
Kepsar och polypåsar
Kepsar och väggdispenser
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Inkluderar Förpackningsstorlek
17740129 Vitt Kepsar och väggdispenser -
17750129 Vitt Kepsar och polypåsar -
17760129 Blått Kepsar och väggdispenser Paket med 100
17770129 Klart Kepsar och väggdispenser -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17740129 Leverantör Kolmi Hopen™ Leverantörsnummer 70.011
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa bekväma bouffant-kapslar ger extra hygienkontroll för olika industriella miljöer och kommer i polypåsar eller väggautomater för bekväm användning.
  • Lätt för förbättrad komfort
  • Möjlighet att använda en färgkod för spårning
  • Anpassar sig till olika huvudstorlekar
  • Enkelt elastiskt band
  • 12 g/m 2 materialvikt
Specifikationer
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Designtyp Bouffant
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad SV ISO 9001
Kvantitet 100 Pk.
Diameter (metrisk) 53 cm
Inkluderar Kepsar och väggdispenser
För användning med (applikation) Industri, Laboratorium