Beskrivning
- Lätt för förbättrad komfort
- Möjlighet att använda en färgkod för spårning
- Anpassar sig till olika huvudstorlekar
- Enkelt elastiskt band
- 12 g/m 2 materialvikt
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Designtyp | Bouffant |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 9001 |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Diameter (metrisk) | 53 cm |
| Inkluderar | Kepsar och väggdispenser |
| För användning med (applikation) | Industri, Laboratorium |