Läs mer
Kolmi Hopen™ Polypropen Bouffant Caps, 53 cm diameter
Handla allt Medicom Produkter
Färg:
Blått
Klart
Vitt
Inkluderar:
Kepsar och polypåsar
Kepsar och väggdispenser
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Lätt för förbättrad komfort
- Möjlighet att använda en färgkod för spårning
- Anpassar sig till olika huvudstorlekar
- Enkelt elastiskt band
- 12 g/m 2 materialvikt
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Designtyp | Bouffant |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 9001 |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Diameter (metrisk) | 53 cm |
| Inkluderar | Kepsar och väggdispenser |
| För användning med (applikation) | Industri, Laboratorium |