Läs mer
VITLAB™ Polypropenskål
Produktkod. 11928081
Change view
Kapacitet (metrisk):
17 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11928081 17 l
1 options
Produktkod. 11928081 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 43610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00 SEK
    185.63 SEK / Paket med 1
    Save 48.37 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 17 l
Färg Vitt
Material Polypropen
Form Rektangulär
Typ Bowl
Kanter Greppig kant
För användning med (utrustning) Stålsänkor
Kvantitet 1 vardera
Längd (metrisk) 430 mm
Bredd (metrisk) 331 mm
Höjd (metrisk) 195 mm