Läs mer
Vitlab™ Skål av polypropen
Produktkod. 10232222
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
7 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10232222 1 l Paket med 5
10321742 2 l Paket med 5
10351022 7 l Paket med 3
10496871 4 l Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10232222 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 42594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 SEK
    115.21 SEK / Paket med 5
    Save 32.79 SEK
    22% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa skålar för att förhindra stänk på arbetsytan när du arbetar med starka reaktioner i otäckta kärl. VITLAB™ Skålar av polypropen har en bred, stabil kant och en stående ring i omkretsled på botten.
  • Vit rund skål
  • Polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) 160 mm