Läs mer
Vitlab™ Skål av polypropen
Beskrivning
- Vit rund skål
- Polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 4 l |
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| Form | Rund |
| Typ | Bowl |
| Höjd (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 280 mm |