Läs mer
Vitlab™ Skål av polypropen
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
7 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 5
Beskrivning
- Vit rund skål
- Polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| Form | Rund |
| Typ | Skål |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |