Läs mer
VITLAB™ Skålar av polypropen
Beskrivning
Blanda, lagra och spara labb- och livsmedelsprodukter. VITLAB™ Polypropen skålar är robusta, lätta skålar designade för stabilitet och hållbarhet. Tillverkad av högkvalitativ vit polypropen i en mängd olika storlekar. Lämplig för användning med livsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| Form | Rund |
| Typ | Skålset |
| Inkluderar | 5 skålar |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Diameter (metrisk) | 240 mm |