Läs mer
VITLAB™ Skålar av polypropen
Produktkod. 15701996
Kapacitet (metrisk):
3 L
9 L
13 L
Inkluderar:
3 Bowls
5 Bowls
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 5
Produktkod. 15701996
Brand: VITLAB™ 43194
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blanda, lagra och spara labb- och livsmedelsprodukter. VITLAB™ Polypropen skålar är robusta, lätta skålar designade för stabilitet och hållbarhet. Tillverkad av högkvalitativ vit polypropen i en mängd olika storlekar. Lämplig för användning med livsmedel.
Blanda, lagra och spara labb- och livsmedelsprodukter. VITLAB™ Polypropen skålar är robusta, lätta skålar designade för stabilitet och hållbarhet. Tillverkad av högkvalitativ vit polypropen i en mängd olika storlekar. Lämplig för användning med livsmedel.
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 13 L
Färg Vitt
Material Polypropen
Form Rund
Typ Bowl Set
Inkluderar 3 Bowls
Höjd (metrisk) 180 mm
Diameter (metrisk) 400 mm