Läs mer
Kartell™ Polypropen Buchner-trattar
BIOPHARMA
Produktkod. 10152711
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 ml
70 ml
180 ml
285 ml
390 ml
810 ml
2100 ml
6000 ml
Diameter (metrisk) Överst:
42,5 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Överst Förpackningsstorlek
10152711 6000 ml 240 mm Varje
10233951 2100 ml 160 mm Varje
10469592 180 ml 70 mm Varje
10797731 810 ml 110 mm Varje
10534661 70 ml 55 mm Varje
10440163 390 ml 90 mm Varje
10459592 40 ml 42,5 mm Varje
10595231 285 ml 80 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10152711 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0044500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00 SEK
    731.06 SEK / Paket med 1
    Save 358.94 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av robust, lätt polypropen för hållbarhet och utmärkt kemikaliebeständighet. Kartell™ Polypropen Buchner-trattar med inbyggt filter är idealiska för att separera fasta ämnen från vätskor i ett laboratorium.
  • Okrossbar, motståndskraftig mot korrosion och värme
  • Tvådelad konstruktion gör att topp och botten kan separeras för enkel rengöring
  • Autoklaveringsbar
  • Lämplig för livsmedel
Spezifikation
Diameter (metrisk) Överst 240 mm
Kapacitet (metrisk) 6000 ml
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Buchner filter
För användning med (applikation) Filtrering, separering av fasta ämnen från vätskor, uppsamling av omkristalliserade föreningar
Längd (metrisk) skaft 143mm
Porstorlek 3.0mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.