Läs mer
Kartell™ Polypropen Buchner-trattar
Beskrivning
Tillverkad av robust, lätt polypropen för hållbarhet och utmärkt kemikaliebeständighet. Kartell™ Polypropen Buchner-trattar med inbyggt filter är idealiska för att separera fasta ämnen från vätskor i ett laboratorium.
- Okrossbar, motståndskraftig mot korrosion och värme
- Tvådelad konstruktion gör att topp och botten kan separeras för enkel rengöring
- Autoklaveringsbar
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 70 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 180 ml |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Buchner filter |
| För användning med (applikation) | Filtrering, separering av fasta ämnen från vätskor, uppsamling av omkristalliserade föreningar |
| Längd (metrisk) skaft | 57mm |
| Porstorlek | 2mm |