Läs mer
Kartell™ Polypropen Buchner-trattar
Produktkod. 10534661
Kapacitet (metrisk):
40 ml
70 ml
180 ml
285 ml
390 ml
810 ml
2100 ml
6000 ml
Diameter (metrisk) Överst:
42,5 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10534661
Brand: Kartell™ 0043800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av robust, lätt polypropen för hållbarhet och utmärkt kemikaliebeständighet. Kartell™ Polypropen Buchner-trattar med inbyggt filter är idealiska för att separera fasta ämnen från vätskor i ett laboratorium.
  • Okrossbar, motståndskraftig mot korrosion och värme
  • Tvådelad konstruktion gör att topp och botten kan separeras för enkel rengöring
  • Autoklaveringsbar
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 55 mm
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Buchner filter
För användning med (applikation) Filtrering, separering av fasta ämnen från vätskor, uppsamling av omkristalliserade föreningar
Längd (metrisk) skaft 57mm
Porstorlek 1.1mm