Läs mer
Buerkle™ Hink av polypropen
Produktkod. 10056621 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10056621 12 l Varje
10209754 - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10056621 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 23061012
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hink av PP för transport, dekantering och blandning. Säker tömning med bred pip. Robust handtag av PP.
  • PP, transparent
  • Med innehållsskala, gradering 1000 ml
  • Med pip
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 12 l
Examen 500 ml, upp till 12 L
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 3,17 gal.
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 310 mm
För användning med (utrustning) Lämplig för användning med livsmedel
Handtagsmaterial Polypropen
Höjd (metrisk) 300 mm
Inkluderar Hantera
Kvantitet 1 st