Läs mer
Buerkle™ Hink av polypropen
Produktkod. 10209754 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Kapacitet (metrisk):
12 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. unitSize Kapacitet (metrisk)
10209754 Varje -
10056621 Varje 12 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10209754 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 23061015
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hink av PP för transport, dekantering och blandning. Säker tömning med bred pip. Robust handtag av PP.
  • PP, transparent
  • Med innehållsskala, gradering 1000 ml
  • Med pip
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hink
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 3,96 gal.
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 300 mm
För användning med (utrustning) Lämplig för användning med livsmedel
Handtagsmaterial Polypropen
Höjd (metrisk) 340 mm
Inkluderar Hantera
Kvantitet 1 st