Läs mer
BRAND™ Polypropylene Burette Clamps
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
För användning med 1 byrett
För användning med 2 byretter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polypropylene construction
- White
- For use with support rods 8 to 14mm dia.
Specifikationer
Especificaciones
| Färg | White |
| För användning med (utrustning) | För användning med 1 byrett |
| Material | Polypropylene |
| Antal per förpackning | 1 Each |
| Typ | Buret Holder |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido