Läs mer
BRAND™ Polypropylene Burette Clamps
Produktkod. 10375371 Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
För användning med 1 byrett
För användning med 2 byretter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10375371
Brand: BRAND™ 16510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
To be mounted on support rods of 8 to 14mm dia. Easily affixes the burette by clamping with a non-corroding spring.
  • Polypropylene construction
  • White
  • For use with support rods 8 to 14mm dia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg White
För användning med (utrustning) För användning med 2 byretter
Material Polypropylene
Antal per förpackning 1 Each
Typ Buret Holder