Läs mer
Cole-Parmer™ Buntband av polypropen
Produktkod. 11733391 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Längd (metrisk):
10 cm
20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11733391 Svart 20 cm Paket med 1000
11723391 Vitt 10 cm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11733391 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0683095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53135.00 SEK
    4029.90 SEK / Paket med 1000
    Save 49105.10 SEK
    92% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Håll föremål buntade under autoklavering med dessa slipsar. Cole-Parmer™ Buntband av polypropen är idealiska för slangbuntar.
  • Polypropen (PP) buntband motstår ett antal kemikalier
  • UV-beständig
  • Säljes i förpackningar om 1000 st
Specifikationer
Typ Buntband
Material Polypropen
Färg Svart
Längd (metrisk) 20 cm
Kvantitet 1000/Pk.
För användning med (applikation) Idealisk för slangbuntar