Läs mer
Cole-Parmer™ Buntband av polypropen
Produktkod. p-8006910 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Färg:
Svart
Vitt
Längd (metrisk):
10 cm
20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11723391
Brand: Cole-Parmer™ 0683085
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll föremål buntade under autoklavering med dessa slipsar. Cole-Parmer™ Buntband av polypropen är idealiska för slangbuntar.
  • Polypropen (PP) buntband motstår ett antal kemikalier
  • UV-beständig
  • Säljes i förpackningar om 1000 st
Specifikationer
Typ Buntband
Material Polypropen
Färg Vitt
Längd (metrisk) 10 cm
Kvantitet 1000/Pk.
För användning med (applikation) Idealisk för slangbuntar