Läs mer
Fisherbrand™ Vit polypropenlock med insats
Produktkod. 12870894 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
20 mm polykoninsats för alfaglasflaska
EPE-liner
Polycone-liner
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 2700
Paket med 3000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
12870894 20 mm polykoninsats för alfaglasflaska Paket med 100
12890904 EPE-liner Paket med 2700
12880904 Polycone-liner Paket med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12870894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00 SEK
    228.70 SEK / Paket med 100
    Save 6.30 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyll på alfaglasflaskor med polypropenlock med insats. Den vita unicap är manipuleringssäker.
  • R3/28 trådstil
  • Liner
  • 20 mm insats
  • Räfflad
Specifikationer
Färg Vitt
Inkluderar 20 mm polykoninsats för alfaglasflaska
Material Plast
Antal per förpackning 100 förpackning
Kvantitet 100 förpackning
Skruvfärg Vit/Gul
Skruvmaterial Polypropen
Stängningsfärg Vitt
Förslutningsfoder Polykon
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Saneringsuppenbart
Produkttyp Lock