Läs mer
Vit polypropenlock med insats
Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
20 mm polykoninsats för alfaglasflaska
EPE liner
Polycone liner
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 2700
Paket med 3000
Beskrivning
- R3/28 trådstil
- Liner
- 20 mm insats
- Räfflad
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Inkluderar | 20 mm polykoninsats för alfaglasflaska |
| Material | Plast |
| Antal per förpackning | 100 förpackning |
| Kvantitet | 100 förpackning |
| Skruvfärg | Vit/Gul |
| Skruvmaterial | Polypropen |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Produkttyp | Täta |
| Förslutningsfoder | Polykon |
| Visa mer |