Läs mer
Gravis Kapslar av polypropen
Produktkod. 11793883
Liner material:
Butyl-PTFE
Ofodrad
Polyetenskum
Färg:
Svart
Vitt
Trådstorlek (metrisk):
13 mm
18 mm
28 mm
38 mm
Kvantitet:
100 förpackning
360 Pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11793883
Brand: Gravis R36138S100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker förslutning till en mängd olika flaskhalsstorlekar. Gravis Polypropenlock är hållbara och ger utmärkt motstånd.
  • Skruvlock
  • Finns i svart eller vit färg
  • Finns med en mängd olika tätningsmaterial, eller utan
Specifikationer
Färg Svart
Material Polypropen
Kvantitet 100 förpackning
Trådstorlek (metrisk) 38 mm
Liner material Polyetenskum
Produkttyp Skruvlock