Beskrivning
- Gängad mössa
- Ventilerad lock har 0,2μ m-por icke-vätbart (hydrofobt) membran
- Tillåter gasutbyte samtidigt som risken för kontaminering minimeras
- Steriliserad av gammastrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Färg | Orange |
| Beskrivning | Stil: Ventilerad |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 4.8 cm |
| För användning med (utrustning) | 2L Erlenmeyerkolv |
| Inkluderar | 0,2 μm por icke-vätbart (hydrofobt) membran |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Produkttyp | Lock |
| Visa mer |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.