Läs mer
PYREX™ Polypropenlock för Erlenmeyer-kolvar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10303033 Handla allt Corning Produkter
Change view
Diameter (metrisk) yttre hals:
4.3 cm
4.8 cm
7 cm
För användning med (utrustning):
2L Erlenmeyerkolv
2L Erlenmeyerkolv i plast
3L Erlenmeyerkolv
3L Erlenmeyerkolv av plast
500 ml, 1 L Erlenmeyer-flaska
Beskrivning:
Stil: Platt
Stil: Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) yttre hals För användning med (utrustning) Beskrivning unitSize
10303033 7 cm 3L Erlenmeyerkolv av plast Stil: Platt Paket med 24
12393860 4.3 cm 500 ml, 1 L Erlenmeyer-flaska Stil: Ventilerad Paket med 250
10716263 4.8 cm 2L Erlenmeyerkolv i plast Stil: Platt Paket med 24
10215122 4.8 cm 2L Erlenmeyerkolv Stil: Ventilerad Paket med 24
10569892 7 cm 3L Erlenmeyerkolv Stil: Ventilerad Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10303033 Leverantör PYREX™ Leverantörsnummer 431363
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00 SEK
    1997.57 SEK / Paket med 24
    Save 142.43 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Som levereras med Pyrex™ Brand Media/Solution-flaskor. Välj orange lock för temperaturer till 140 °C (284 °F), röda lock för temperaturer till 180 °C (356 °F).
  • Gängad mössa
  • Ventilerad lock har 0,2μ m-por icke-vätbart (hydrofobt) membran
  • Tillåter gasutbyte samtidigt som risken för kontaminering minimeras
  • Steriliserad av gammastrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Orange
Beskrivning Stil: Platt
Diameter (metrisk) yttre hals 7 cm
För användning med (utrustning) 3L Erlenmeyerkolv av plast
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Lock
Temperaturområde (engelska) 284 °F
Temperaturområde (metriskt) 140 °C
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Skruvlock
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.