Läs mer
PYREX™ Polypropenlock för Erlenmeyer-kolvar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 12393860 Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk) yttre hals:
4.3 cm
4.8 cm
7 cm
För användning med (utrustning):
2L Erlenmeyerkolv
2L Erlenmeyerkolv i plast
3L Erlenmeyerkolv
3L Erlenmeyerkolv av plast
500 mL, 1 L Erlenmeyer Flask
Beskrivning:
Stil: Platt
Stil: Ventilerad
Style: Vented
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 250
Produktkod. 12393860
Brand: PYREX™ 431372
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Som levereras med Pyrex™ Brand Media/Solution-flaskor. Välj orange lock för temperaturer till 140 °C (284 °F), röda lock för temperaturer till 180 °C (356 °F).
  • Threaded cap
  • Vented cap has 0.2 μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
  • Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Sterilized by gamma radiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropylene
Beskrivning Style: Vented
Diameter (metrisk) yttre hals 4.3 cm
För användning med (utrustning) 500 mL, 1 L Erlenmeyer Flask
Inkluderar 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
Produkttyp Cap
Temperaturområde (engelska) 284°F
Temperaturområde (metriskt) 140°C
Disponibel Single-use
Sterilitet Sterile
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.