Läs mer
CellPath Cellstor Pot Förfylld provbehållare
Produktkod. 13191184
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
13191184 60 ml
1 options
Produktkod. 13191184 Leverantör CellPath Leverantörsnummer BAF600008A
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Förbättra laboratoriehastigheten och effektiviteten genom att använda provbehållare förfyllda med neutralt buffrat formalin. Cellpath™ Cellstor Pot Pre-filled provbehållare använder en innovativ förseglingsmekanism för att säkerställa en pålitlig, läckagesäker försegling.
  • Läckagetätt lock säkerställer säker transport och förvaring av prover.
  • Packad i brickor för enkel hantering.
  • Förfylld med buffrat formalin: minskar din exponering för formalinångor.
  • Batchnumrerad för full spårbarhet.
  • Utbud av storlekar tillgängliga.
Specifikationer
Produkttyp Förfylld provbehållare
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Inkluderar 10 % neutralbuffrat formalin
Märka Ja
Antal per förpackning 25/Pk.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10% Neutral Buffered Formalin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol