Läs mer
BRAND™ Centrifugerör, PP, med skruvlock
Produktkod. 10106561 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Inkluderar:
Bas
Utan bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 300
Paket med 750
Produktkod. 10106561
Brand: BRAND™ 114817
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biologiskt inert polypropen för optimal cell- och proteinåtervinning. Skruvlock med pluggtätning ger skydd mot läckor. Mycket transparent PP för optimal synlighet av provet.
  • Polypropen (PP)
  • Genomskinlig.
  • Tål RCF upp till 3000.
  • Graderad, tillgänglig icke-steril och y-ray steriliserad i 15 ml (graderad upp till 13 ml) eller 50 ml.
  • Skruvlock PE med tätningskon.
  • Hög klarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Polypropen
Inkluderar Utan bas
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 120 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 3000 x g