Läs mer
BRAND™ Centrifugerör, PP, med skruvlock
Produktkod. 10131921 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Inkluderar:
Bas
Utan bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 300
Paket med 750
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Inkluderar Förpackningsstorlek
10131921 50 ml Sterila Bas Paket med 250
10106561 15 ml Icke-steril Utan bas Paket med 750
10345521 15 ml Sterila Utan bas Paket med 750
10420873 50 ml Icke-steril Utan bas Paket med 300
10420602 50 ml Sterila Utan bas Paket med 300
10350192 50 ml Icke-steril Bas Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10131921 Supplier BRAND™ Supplier No. 114823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6460.26 SEK
    5725.32 SEK / Paket med 250
    Save 734.94 SEK
    11% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Biologiskt inert polypropen för optimal cell- och proteinåtervinning. Skruvlock med pluggtätning ger skydd mot läckor. Mycket transparent PP för optimal synlighet av provet.
  • Polypropen (PP)
  • Genomskinlig.
  • Tål RCF upp till 3000.
  • Graderad, tillgänglig icke-steril och y-ray steriliserad i 15 ml (graderad upp till 13 ml) eller 50 ml.
  • Skruvlock PE med tätningskon.
  • Hög klarhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Polypropen
Inkluderar Bas
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 116 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 30 mm
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 3000 x g